Få mere at vide
Di-n-butylamin, 98+%
Beskrivelse
Di-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til forskellige anvendelser i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af gummikemikalier som di-n-butylthiocarbamat thiuram, emulgatorer og dibutylethanolamin, som bruges i belægninger og maling. Det bruges også som blødgører i PVC-matrix og en korrosionsinhibitor i et vandigt system. Det spiller en vigtig rolle som katalysator ved vulkanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til forskellige anvendelser i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af gummikemikalier som di-n-butylthiocarbamat thiuram, emulgatorer og dibutylethanolamin, som bruges i belægninger og maling. Det bruges også som blødgører i PVC-matrix og en korrosionsinhibitor i et vandigt system. Det spiller en vigtig rolle som katalysator ved vulkanisering.
Opløselighed
Blandbar med vand, ether, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, kuldioxid, zink, jern og kobber.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butylamine |
| Smeltepunkt | °C til 62 °C |
| Tæthed | 0.767 |
| Kogepunkt | 159 °C til 160 °C |
| Flammepunkt | 39 °C (40 °C) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]2NH |
| Brydningsindeks | 1.4169 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2248 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Di-n-butylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine