Få mere at vide
Di-n-butylsulfoxid, 97%
Beskrivelse
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og ved ekstraktion af thorium(IV) fra salpetersyreopløsninger i xylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og til ekstraktion af thorium(IV) fra salpetersyreopløsninger i xylen.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 31 °C til 34 °C |
| Tæthed | 0.832 |
| Kogepunkt | 250 °C |
| Flammepunkt | 121 °C (249 °C) |
| Brydningsindeks | 1.467 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1747425 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |