Få mere at vide
Di-n-butylsulfid, 98%
Artikelnummer. 11311977
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311977 500 mL 500ml
11301977 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11311977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07599.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146,29 g/mol
Di-n-butylsulfid bruges generelt som et landbrugsmellemprodukt, et sulfiderende middel, en raffinaderikatalysator, et smøremiddeladditiv, et gaslugtstof og et proceshjælpemiddel i minedrift. Den finder anvendelse som en intern standard i røntgenfluorescensspektrometri (XRF) målinger af svovl i olier og andre flydende kulbrintematricer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-butylsulfid bruges generelt som et landbrugsmellemprodukt, et sulfiderende middel, en raffinaderikatalysator, et smøremiddeladditiv, et gaslugtstof og et proceshjælpemiddel i minedrift. Den finder anvendelse som en intern standard i røntgenfluorescensspektrometri (XRF) målinger af svovl i olier og andre flydende kulbrintematricer.
Opløselighed
Let blandbar med vand. Blandbar med olivenolie og mandelolie.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-40-1
Molekylær formel C8H18S
Molekylvægt (g/mol) 146.29
MDL nummer MFCD00009468
InChI nøgle HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
IUPAC navn 1-butylsulfanylbutan
SMIL CCCCSCCCC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl sulfide
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 0.839
Kogepunkt 188 °C til 189 °C
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.453
Mængde 500 mL
FN nummer UN3334
Beilstein 1732829
Merck Index 14,1590
Opløselighedsinformation Stilleligt blandet med vand. Blandet med olivenolie og mandelolie.
Formel vægt 146.3
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.