Få mere at vide
Di-n-butylsulfid, 98%
Artikelnummer. 11301977
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301977 100 mL 100ml
11311977 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07599.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146,29 g/mol
Di-n-butylsulfid bruges generelt som et landbrugsmellemprodukt, et sulfiderende middel, en raffinaderikatalysator, et smøremiddeladditiv, et gaslugtstof og et proceshjælpemiddel i minedrift. Den finder anvendelse som en intern standard i røntgenfluorescensspektrometri (XRF) målinger af svovl i olier og andre flydende kulbrintematricer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-butylsulfid bruges generelt som et landbrugsmellemprodukt, et sulfiderende middel, en raffinaderikatalysator, et smøremiddeladditiv, et gaslugtstof og et proceshjælpemiddel i minedrift. Den finder anvendelse som en intern standard i røntgenfluorescensspektrometri (XRF) målinger af svovl i olier og andre flydende kulbrintematricer.
Opløselighed
Let blandbar med vand. Blandbar med olivenolie og mandelolie.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-40-1
Molekylær formel C8H18S
Molekylvægt (g/mol) 146.29
MDL nummer MFCD00009468
InChI nøgle HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
IUPAC navn 1-butylsulfanylbutan
SMIL CCCCSCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl sulfide
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 0.839
Kogepunkt 188 °C til 189 °C
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.453
Mængde 100 mL
FN nummer UN3334
Beilstein 1732829
Merck Index 14,1590
Opløselighedsinformation Stilleligt blandet med vand. Blandet med olivenolie og mandelolie.
Formel vægt 146.3
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl sulfide