Få mere at vide
Di-n-butylsulfat, 95%
Artikelnummer. 11383376
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383376 10 g 10g
11393376 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12813.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210,288 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-22-9
Molekylær formel C8H18O4S
Molekylvægt (g/mol) 210.288
MDL nummer MFCD00059420
InChI nøgle LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
PubChem CID 12239
IUPAC navn dibutylsulfat
SMIL CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl sulfate
Tæthed 1.06
Kogepunkt 115 °C til 116 °C (6 mmHg)
Lineær formel (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Brydningsindeks 1.4205
Mængde 10 g
Beilstein 1707498
Formel vægt 210.29
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dibutyl ester