Få mere at vide
Di-n-butylsebacat, 90+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butyl sebacate |
| Smeltepunkt | -11 °C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 344 °C til 345 °C |
| Flammepunkt | 178 °C (352 °F) |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1798308 |
| Formel vægt | 314.47 |
| Procent renhed | 94% |