Få mere at vide
Di-n-butylsebacat, 90+%
Artikelnummer. 11473757
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473757 100 g 100g
11483757 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18231.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314,466 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-43-3
Molekylær formel C18H34O4
Molekylvægt (g/mol) 314.466
MDL nummer MFCD00027218
InChI nøgle PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC navn dibutyldecandioat
SMIL CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl sebacate
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 344°C to 345°C
Flammepunkt 178°C (352°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 100 g
Beilstein 1798308
Formel vægt 314.47
Procent renhed 94%