Få mere at vide
Di-n-butyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-butyl ester D4 |
| CAS | 93952-11-5 |
| Molekylær formel | C16 2H4 H18 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10 H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCC)c(C(=O)OCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | dibutyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.37 |
| Formel vægt | 282.1769 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |