Få mere at vide
Di-n-Butyl Phosphorochloridate, TRC
Artikelnummer. 30379481
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379481 5 g
30375864 10 g
30378857 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4294505G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 819-43-2
Molekylær formel C8 H18 Cl O3 P
Molekylvægt (g/mol) 228.65
IUPAC navn 1-[butoxy(chloro)phosphoryl]oxybutane
SMIL CCCCOP(=O)(Cl)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-Butyl Phosphorochloridate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H18ClO3P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formel vægt 228.0682