Få mere at vide
Di-n-butyl maleate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475338
Skift visning
Mængde:
0.25 L
1 L
Pakningsstørrelse:
0.25 L
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475338 1 L 1 L
15465338 0.25 L 0.25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59123.K2
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-76-0
Molekylær formel C12H20O4
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00009447,MFCD00065141
InChI nøgle JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonym dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
IUPAC navn dibutyl (Z)-but-2-enedioate
SMIL CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl maleate
Tæthed 0.988
Kogepunkt 281°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lineær formel CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.445
Mængde 1 L
Beilstein 1726634
Formel vægt 228.28
Procent renhed 96%