Få mere at vide
Di-n-butylether, 99%
Artikelnummer. 11417777
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417777 2500 mL 2500ml
11407777 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16305.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.00 DKK
    745.65 DKK / 2500ml
    Spare 427.35 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130,23 g/mol
Di-n-butylether bruges som opløsningsmiddel til Grignard-, Witting- og alkyllithiumreaktioner. Det bruges også som opløsningsmiddel til olier og fedtstoffer og nogle naturlige og syntetiske harpikser. Det betragtes som en erstatning for terathydofuran i organisk syntese på grund af dets mindre vand og peroxid og høje kogepunkt. I den farmaceutiske industri bruges det i fremstillingsprocessen af aktive farmaceutiske ingredienser såsom procarbazin og cefaclor. Ud over dette bruges det som et vigtigt opløsningsmiddel til påføring af belægningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-butylether bruges som opløsningsmiddel til Grignard-, Witting- og alkyllithiumreaktioner. Det bruges også som opløsningsmiddel til olier og fedtstoffer og nogle naturlige og syntetiske harpikser. Det betragtes som en erstatning for terathydofuran i organisk syntese på grund af dets mindre vand og peroxid og høje kogepunkt. I den farmaceutiske industri bruges det i fremstillingsprocessen af aktive farmaceutiske ingredienser såsom procarbazin og cefaclor. Ud over dette bruges det som et vigtigt opløsningsmiddel til påføring af belægningen.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og acetone. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00009461
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC navn 1-butoxybutan
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl ether
Smeltepunkt -95 °C
Tæthed 0.764
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Brydningsindeks 1.399
FN nummer UN1149
Beilstein 1732752
Merck Index 14,1569
Kogepunkt 141 °C til 143 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter og acetone. Ublandelig med vand.
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%