missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di-n-butyl-d18-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | di-n-Butylamine-d18 |
| CAS | 203578-32-9 |
| Molekylær formel | C8 D18 H N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, N-(butyl-d9)- (9 CI), Di-n-butyl-d18-amine, Dibutylamine-d18, Dibutylamine-D18, N-(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)-1-butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)butan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.3541 |
| Formel vægt | 147.2647 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?