Få mere at vide
Di-n-butylcarbonat
Artikelnummer. 16564254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16564254 25 g 25g
16554254 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463880250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 542-52-9 | C9H18O3 | 174,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 542-52-9
Molekylær formel C9H18O3
Molekylvægt (g/mol) 174.24
InChI nøgle QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibutylcarbonat
SMIL CCCCOC(=O)OCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl carbonate
Tæthed 0.9200 g/mL
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.92
Formel vægt 174.24