Få mere at vide
Di-n-butylcarbonat
Artikelnummer. 16554254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16554254 5 g -
16564254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 542-52-9 | C9H18O3 | 174,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-52-9
Molekylær formel C9H18O3
Molekylvægt (g/mol) 174.24
InChI nøgle QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibutylcarbonat
SMIL CCCCOC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyl carbonate
Tæthed 0.9200 g/mL
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.92
Formel vægt 174.24
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dibutyl ester