Få mere at vide
Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride |
| CAS | 6541-82-8 |
| Molekylær formel | C8 H18 Cl N S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N-Dibutyl-amidosulfenyl Chloride, Dibutylaminosulfur Chloride, Dibutylamidosulfenyl chloride, Chloro Dibutylamino Sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18ClNS/c1-3-5-7-10(11-9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCN(CCCC)SCl |
| IUPAC navn | (dibutylamino) thiohypochlorite |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.753 |
| Formel vægt | 195.085 |