Få mere at vide
Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin)kobber(Ii)] Chlorid, TRC
Artikelnummer. 30381763
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30381763 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30381763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460385500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(Ii)] Chloride
CAS 30698-64-7
Molekylær formel C12 H34 Cu2 N4 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H16N2.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;;;2*1H2/q;;2*+2;;/p-2
SMIL C[N]1(C)CC[N](C)(C)[Cu+2]12[OH-][Cu+2]3([OH-]2)[N](C)(C)CC[N]3(C)C
Molekylvægt (g/mol) 393.516
Formel vægt 392.126