Få mere at vide
Di-^m-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II), 97%
Artikelnummer. 15496295
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496295 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15496295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039285.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12073-36-8 | C4H8Cl4Pt2 | 588.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12073-36-8
Molekylær formel C4H8Cl4Pt2
Molekylvægt (g/mol) 588.08
MDL nummer MFCD00058713
InChI nøgle XBLBDYCZFZESPN-UHFFFAOYSA-J
Synonym di-mu-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, zeise's dimer, ptcl2 c2h4 2, di-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, di-micro-chlorodichlorobis ethylene diplatinum ii
PubChem CID 11124780
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++].[Pt++].C=C.C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Mængde 250 mg
IUPAC navn dichlorplatin;ethen
Formel vægt 588.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)