Få mere at vide
Di-^m-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I), Rh 44% min
Artikelnummer. 11385968
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385968 0.5 g 0.5g
11395968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010467.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12257-42-0 | C14H16Cl2Rh2 | 460.99 g/mol
Di-μ -chlorbis(norbornadien)dirhodium(I) anvendes som katalysatorer ved olefinhydroformylering, olefinhydrogenering og olefinisomerisering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12257-42-0
Molekylær formel C14H16Cl2Rh2
Molekylvægt (g/mol) 460.99
MDL nummer MFCD00198060
InChI nøgle RXDWVIOULPVOEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene-rhodium chloride dimer, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; rhodium 2+ ; dichloride, bis 2,3,5,6-eta-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene di-mu-chlorodirhodium
PubChem CID 114600
SMIL [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-mu-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I)
Lugt Odorless
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in acetone,chloroform,methanol and insoluble in water.
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien;rhodium(2+);dichlorid
Formel vægt 461.01
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 44% min.
Fysisk form Pulver