Få mere at vide
Di-^m-bromobis(tri-tert-butylphosfin)dipalladium(I)
Beskrivelse
Koblingsreaktioner. Vil aktivere arylchlorid og sterisk hindrede eller elektronrige aryl/vinylbromider og iodider. Især aktiv i svære amineringer.Di-μ -bromobis(tri-tert-butylphosphin)dipalladium(I) bruges som katalysator til Suzuki-kobling, Negishi-kobling og Buchwald-hartwig-amineringsreaktioner. Det bruges som en katalysator for CC-, CN- og CS-bindingsdannelse, gamma-arylering af alfa, beta-umættede estere og diastereoselektiv arylering af 4-substituerede cyclohexylestere. Det er også involveret i aromatiske halogenidsubstitutionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Koblingsreaktioner
- Vil aktivere arylchlorid og sterisk hindrede eller elektronrige aryl/vinylbromider og iodider
- Især aktiv i svære amineringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I) |
| Farve | Grøn |
| Lineær formel | [Pd(C4H9)3PBr]2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen og toluen Opløselig i tetrahydrofuran, toluen, dichlorothan og kloroform; Uopløseligt i alkohol og vand. |
| Formel vægt | 777.29 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)