Få mere at vide
Di-^m-bromobis(tri-tert-butylphosfin)dipalladium(I)
Artikelnummer. 11450750
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450750 0.5 g 0.5g
11470750 0.1 g 0.1g
11460750 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044446.02
 Begrænset vare
På lager
CAS: 185812-86-6 | C24H56Br2P2Pd2 | 779,31 g/mol
Koblingsreaktioner. Vil aktivere arylchlorid og sterisk hindrede eller elektronrige aryl/vinylbromider og iodider. Især aktiv i svære amineringer.Di-μ -bromobis(tri-tert-butylphosphin)dipalladium(I) bruges som katalysator til Suzuki-kobling, Negishi-kobling og Buchwald-hartwig-amineringsreaktioner. Det bruges som en katalysator for CC-, CN- og CS-bindingsdannelse, gamma-arylering af alfa, beta-umættede estere og diastereoselektiv arylering af 4-substituerede cyclohexylestere. Det er også involveret i aromatiske halogenidsubstitutionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Koblingsreaktioner
  • Vil aktivere arylchlorid og sterisk hindrede eller elektronrige aryl/vinylbromider og iodider
  • Især aktiv i svære amineringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185812-86-6
Molekylær formel C24H56Br2P2Pd2
Molekylvægt (g/mol) 779.31
MDL nummer MFCD04114019
InChI nøgle JWWUTWDBVLEWDQ-UHFFFAOYSA-P
Synonym palladium i tri-tert-butylphosphine bromide, acmc-1c5o0, qmkdjymohbicon-uhfffaoysa-m, palladium i tri-tertbutylphosphine bromide
PubChem CID 71317307
IUPAC navn bis(tri-tert-butyl-λ5-phosphanyl)cyclodipalladabroman
SMIL CC(C)(C)P([Pd]1[Br][Pd]([Br]1)P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I)
Farve Grøn
Lineær formel [Pd(C4H9)3PBr]2
Mængde 0.5 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen og toluen Opløselig i tetrahydrofuran, toluen, dichlorothan og kloroform; Uopløseligt i alkohol og vand.
Formel vægt 777.29
Fysisk form Pulver