Få mere at vide
di-Lithium Oxalate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 553-91-3 |
| MDL nummer | MFCD00040596 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt, di-Lithium oxalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.9 |
| Grad | Research |