Få mere at vide
Di-Lauroyl Peroxide, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10548620 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10548620 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10548620 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0565/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 105-74-8
Molekylær formel C24H46O4
Molekylvægt (g/mol) 398.628
MDL nummer 8964
InChI nøgle YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC navn dodecanoyl dodecaneperoxoate
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt 53°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Mængde 100 g
Formel vægt 398.63g/mol
Fysisk form Powder