Få mere at vide
Di-Lauroyl Peroxide, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10111530 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 g
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Vial
Pakningsstørrelse:
1 pakke
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10111530 5 x 1 g Vial 1 pakke
10548620 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10111530 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0565/99
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 105-74-8
Molekylær formel C24H46O4
Molekylvægt (g/mol) 398.628
MDL nummer 8964
InChI nøgle YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC navn dodecanoyl dodecaneperoxoate
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt 53°C
Farve White
Emballage Vial
Mængde 5 x 1 g
Formel vægt 398.63g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilauroyl peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Organisk peroxid Type C & D
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.