Få mere at vide
Di-iso-propyl-d14-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropylamine-d14, Hydrochloride |
| CAS | 1219803-88-9 |
| Molekylær formel | C6 2H14 H N . Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15N.ClH/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-7 H,1-4H3;1 H/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.74 |
| Formel vægt | 151.185 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |