Få mere at vide
Di-Iodomethane, Technical, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10348090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348090 25 mL Amber glass bottle 25ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10348090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3200/04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 75-11-6
Smeltepunkt 6°C
Farve Orange to Yellow
Kogepunkt 181°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel CH2I2
MDL nummer MFCD00001079
Mængde 25 mL
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
InChI nøgle NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
SMIL ICI
IUPAC navn diiodomethane
Molekylvægt (g/mol) 267.84
PubChem CID 6346
Dampdensitet 9.25
Formel vægt 267.83g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiodomethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.