Få mere at vide
Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin)copper(II)]chlorid, 98%
Artikelnummer. 10470242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10470242 25 g Glasflaske 25g
10081701 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 30698-64-7 | C12H36Cl2Cu2N4O2 | 466,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30698-64-7
Molekylær formel C12H36Cl2Cu2N4O2
Molekylvægt (g/mol) 466.44
MDL nummer MFCD01321163
InChI nøgle VVXKYYDFGPZSOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cu-tmeda catalyst, di-mu-hydroxo-bis n,n,n'.n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, cu-tmedacatalyst, bis chlorocopperol ; bis temed, di-hydroxo-bis n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, chlorohydroxo n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine copper ii, copper ii chloride hydroxide n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine complex dimer, di-, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka.n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride
PubChem CID 11190467
IUPAC navn chlorkobber;N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin;dihydrat
SMIL O.O.Cl[Cu].Cl[Cu].CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride
Smeltepunkt 136,0 °C til 138,0 °C
Farve Lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 464.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.