Få mere at vide
Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride, 98%
Artikelnummer. 10081701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081701 5 g Glasflaske 5g
10470242 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348980050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30698-64-7 | C12H36Cl2Cu2N4O2 | 466.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30698-64-7
Molekylær formel C12H36Cl2Cu2N4O2
Molekylvægt (g/mol) 466.44
MDL nummer MFCD01321163
InChI nøgle VVXKYYDFGPZSOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cu-tmeda catalyst, di-mu-hydroxo-bis n,n,n'.n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, cu-tmedacatalyst, bis chlorocopperol ; bis temed, di-hydroxo-bis n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, chlorohydroxo n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine copper ii, copper ii chloride hydroxide n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine complex dimer, di-, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka.n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride
PubChem CID 11190467
IUPAC navn chlorkobber;N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin;dihydrat
SMIL O.O.Cl[Cu].Cl[Cu].CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride
Smeltepunkt 136.0°C to 138.0°C
Farve Lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 464.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver