Få mere at vide
Di-Beta-carbethoxyethyl-d8-methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-beta-carbethoxyethyl-d8-methylamine |
| CAS | 1189723-57-6 |
| Molekylær formel | C11 2H8 H13 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-4-15-10(13)6-8-12(3)9-7-11(14)16-5-2/h4-9H2,1-3H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,3,3-tetradeuterio-3-[methyl-(1,1,2,2-tetradeuterio-3-ethoxy-3-oxopropyl)amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.34 |
| Formel vægt | 239.1973 |