Få mere at vide
Di-Beta,Beta'-Chloroethylphosphoric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-beta,beta-Chloroethylphosphoric Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2O4P/c5-1-3-9-11(7,8)10-4-2-6/h1-4H2,(H,7,8) |
| Formel vægt | 221.9616 |
| Procent renhed | >95% |