Få mere at vide
[Di(benzyloxy)methyl]benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [Di(benzyloxy)methyl]benzene |
| CAS | 5784-65-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H20 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-[(Phenylmethylene)bis(oxymethylene)]bisbenzene, Benzaldehyde, dibenzyl acetal (6CI,7CI,8CI), [Di(benzyloxy)methyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)16-22-21(20-14-8-3-9-15-20)23-17-19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2 |
| SMIL | C(OC(OCc1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | bis(phenylmethoxy)methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.38 |
| Vis mere |