Få mere at vide
di-Ammonium Oxalate Monohydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Smeltepunkt | >123°C (Decomposition) |
| CAS | 6009-70-7 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | (NH4)2C2O4 · H2O |
| MDL nummer | MFCD00149694 |
| Synonym | di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt, di-Ammonium oxalate monohydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.10 (Anhydrous Basis) |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.5 g/cm3 at 20°C |