Få mere at vide
Di-Ammonium Hydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| pH | 7.9 to 8.3 |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 132.06g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |