missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

di-Ammonium Hydrogen Citrate, Supelco™

Artikelnummer. 15894030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15894030 500 g -
15826960 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15894030 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1011540500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3012-65-5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Di-Ammonium Hydrogen Citrate
Mængde 500 g
MDL nummer MFCD00013068
Synonym di-Ammonium hydrogen citrate, Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate, di-Ammonium hydrogen citrate
Molekylvægt (g/mol) 226.18
Grad Research
Tæthed 1.48 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.