Få mere at vide
Di-Ammonium Hydrogen Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10418400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10418400 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10418400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5200/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 3012-65-5
pH 4.3
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C6H14N2O7
MDL nummer 13068
InChI nøgle YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 226.19
Formel vægt 226.19g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, diammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.