missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di(Alpha-tocopherol) Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30452852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452852 100 mg
30452213 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT526190100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 311313-37-8
Molekylær formel C58H99O6P
Molekylvægt (g/mol) 923.38
Synonym (2R,2'R)-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol 6,6'-(Hydrogen Phosphate)
IUPAC navn bis[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] hydrogen phosphate
SMIL CC1=C(C)C(OP(OC2=C(C)C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O3)=C3C(C)=C2C)(O)=O)=C(C)C4=C1O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Di(alpha-tocopherol) Phosphate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C58H99O6P/c1-39(2)23-17-25-41(5)27-19-29-43(7)31-21-35-57(15)37-33-51-49(13)53(45(9)47(11)55(51)61-57)63-65(59,60)64-54-46(10)48(12)56-52(50(54)14)34-38-58(16,62-56)36-22-32-44(8)30-20-28-42(6)26-18-24-40(3)4/h39-44H,17-38H2,1-16H3,(H,59,60)/t41-,42-,43-,44-,57-,58-/m1/s1
Formel vægt 922.7179
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.