Få mere at vide
MedChemExpress Di-8-ANEPPS
Artikelnummer. 16420939
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16420939 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16420939 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101891
MedChemExpress Di-8-ANEPPS is a naphthylstyryl voltage-sensitive dye, shifting both their fluorescence excitation and emission spectra upon changes in Vm .
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 1 mg/mL (1.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Produkttype Dye Reagents
Molekylvægt (g/mol) 592.87 g/mol
CAS 157134-53-7