missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Di 4 ANEPPS

Beskrivelse
Di 4 ANEPPS is a voltage-sensitive dye, also known as an electrochromic probe, which fluoresces in response to change in electrical potential across a cellular membrane. Di 4 ANEPPS fluoresces only when membrane bound; change in electrical potential causes an intramolecular charge transfer and blue-shift in the excitation spectra. Di 4 ANEPPS is commonly used to detect transient changes in membrane potential in excitable cells such as neurons and cardiac cells. Excitation ratio measurements can be used to determine membrane potential.
In model phospholipid membranes Ex/Em maxima are 465/635 nm, however spectral properties are highly dependent on membrane environment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[2-(N,N-Dibutylamino)naphthyl]ethenyl-4 '-pyridinium propanesulfonate |
| CAS | 90134-00-2 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Fluorescent Cell Indicators and Sensors |
| Molekylær formel | C28H36N2O3S |
| Renhed | 0.9 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?