Få mere at vide
Di-4-ANBDQPQ (blanding af E/Z-isomerer, ~90%), TRC
Artikelnummer. 17999724
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17999724 0.5 mg 0.5mg
17979064 10 mg -
17988204 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17999724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4164330.5MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1005388-96-4
Molekylær formel C37H49N3 • 2(Br)
Molekylvægt (g/mol) 535.802799
Synonym 4-[4-[6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl]-1,3-butadien-1-yl]-1-[3-(trimethylammonio)propyl]quinolinium Bromide, JPW 6003
SMIL C[N+](C)(CCC[N+]1=CC=C(/C=C/C=C\C2=CC3=C(C=C(C=C3)N(CCCC)CCCC)C=C2)C4=C1C=CC=C4)C.[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers)
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C37H49N3.2BrH/c1-6-8-24-38(25-9-7-2)35-22-21-33-29-31(19-20-34(33)30-35)15-10-11-16-32-23-27-39(26-14-28-40(3,4)5)37-18-13-12-17-36(32)37;;/h10-13,15-23,27,29-30H,6-9,14,24-26,28H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2