Få mere at vide
Di-2-thienylsulfid, 97%
Artikelnummer. 15456097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456097 5 g 5g
15446097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33284.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3988-99-6 | C8H6S3 | 198,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3988-99-6
Molekylær formel C8H6S3
Molekylvægt (g/mol) 198.32
MDL nummer MFCD00052047
InChI nøgle AKYIWBKPINOXJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienylthio thiophene, thiophene, 2,2'-thiobis, thiophene,2,2'-thiobis, 2-2-thienylsulfanyl thiophene, 2-thiophen-2-ylsulfanyl thiophene, 2-thienyl sulfide, di-2-thienyl sulfide, 2,2'-thiobisthiophene, di 2-thienyl sulphide
PubChem CID 138094
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylsulfanylthiophen
SMIL S(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-2-thienyl sulfide
Tæthed 1.311
Kogepunkt 102 °C til 104 °C (0,9 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.649
Mængde 5 g
Formel vægt 198.32
Procent renhed 97%