Få mere at vide
Di-2-thienylsulfid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-2-thienyl sulfide |
| Tæthed | 1.311 |
| Kogepunkt | 102 °C til 104 °C (0,9 mmHg) |
| Flammepunkt | >100 °C (212 °F) |
| Brydningsindeks | 1.649 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 198.32 |
| Procent renhed | 97% |