Få mere at vide
Di-2-pyridyl thionocarbonate, 98%
Artikelnummer. 11420617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420617 1 g 1g
11430617 5 g 5g
11440617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22451.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96989-50-3 | C11H8N2O2S | 232.257 g/mol
Di-2-pyridylthionocarbonat anvendes i syntesen af 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. Det bruges også som erstatning for thiophosgen til fremstilling af isothiocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-2-pyridylthionocarbonat anvendes til syntese af 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. Det bruges også som erstatning for thiophosgen til fremstilling af isothiocyanat.
Opløselighed Opløseligt i vand 9280 g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96989-50-3
Molekylær formel C11H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 232.257
MDL nummer MFCD00074870
InChI nøgle IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl thionocarbonate, o,o-di pyridin-2-yl carbonothioate, o,o'-di-2-pyridyl thiocarbonate, o,o-dipyridin-2-yl carbonothioate, di 2-pyridyl thionocarbonate, carbonothioic acid, o,o-di-2-pyridinyl ester, di 2-pyridyloxy methane-1-thione, o,o-dipyridin-2-yl thiocarbonate, bis pyridin-2-yloxy methanethione, di-2-pyridyl thiocarbomate
PubChem CID 719784
IUPAC navn dipyridin-2-yloxymethanethion
SMIL C1=CC=NC(=C1)OC(=S)OC2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-2-pyridyl thionocarbonate
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water 9280g/L).
Formel vægt 232.26
Procent renhed 98%