Få mere at vide
Di-(2-HydroxypHenylimino)Ethane, Pure, for Calcium Determination, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10338090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338090 10 g Plastic powder jar 10g
1 options
Artikelnummer. 10338090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3100/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 1149-16-2
Smeltepunkt 201°C
Farve Beige
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C14H12N2O2
MDL nummer MFCD00002183
Mængde 10 g
Synonym glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
InChI nøgle OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
IUPAC navn 6-[(E)-2-(2-hydroxyanilino)ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 240.26
PubChem CID 5356911
Formel vægt 240.26g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-(2-hydroxyphenylimino)ethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.