Få mere at vide
Di-2-ethylhexylamine, 99%
Artikelnummer. 10277640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10277640 1 L 1 L
10043360 250 mL 250ml
10125353 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10277640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271960010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-20-7
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.46
MDL nummer MFCD00009489
InChI nøgle SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
IUPAC navn 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)hexan-1-amin
SMIL CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-2-ethylhexylamine
Navn note 99%
Smeltepunkt -60.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 281.0°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2)2NH
Brydningsindeks 1.4415 to 1.4435
Mængde 1 L
Beilstein 04,388
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.2g/L (20 c) in water. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viskositet 3.7 mPa.s (20°C)
Formel vægt 241.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-2-ethylhexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.