missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate, TRC

Artikelnummer. 30356278
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356278 100 mg
30350413 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417110100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1798840-31-9
Molekylær formel C40H42N6O3S2
Molekylvægt (g/mol) 718.9299
Synonym 1-Piperazineacetic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl ester, 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate, Quetiapine Fumarate Imp. C (EP)
IUPAC navn 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethyl 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)acetate
SMIL O=C(CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C40H42N6O3S2/c47-38(29-44-19-23-46(24-20-44)40-31-10-2-6-14-35(31)51-37-16-8-4-12-33(37)42-40)49-28-27-48-26-25-43-17-21-45(22-18-43)39-30-9-1-5-13-34(30)50-36-15-7-3-11-32(36)41-39/h1-16H,17-29H2
Formel vægt 718.276
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.