Få mere at vide
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10024607 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10024607 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10024607 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430000050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
CAS 321921-71-5
Smeltepunkt 109°C to 114°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C24H39P
MDL nummer MFCD05861606
Mængde 5 g
Synonym butyldi-1-adamantylphosphine, di adamantan-1-yl butyl phosphine, di 1-adamantyl-n-butylphosphine, butyl di-1-adamantylphosphine, catacxium a, bis 1-adamantyl-butyl-phosphane, bis adamantan-1-yl butyl phosphine, bis adamantan-1-yl butyl phosphane, catacxiuma, catacxium™ a
InChI nøgle HTJWUNNIRKDDIV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn bis(adamantan-1-yl)(butyl)phosphane
Molekylvægt (g/mol) 358.55
PubChem CID 11371790
Formel vægt 358.55
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.