missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dhurrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dhurrin |
| CAS | 499-20-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H17 N O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Hydroxymandelonitrile β-D-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO7/c15-5-9(7-1-3-8(17)4-2-7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(6-16)22-14/h1-4,9-14,16-20H,6H2/t9?,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?