missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(DHQ)2PHAL, TRC

Artikelnummer. 30180113
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180113 100 mg
30180049 500 mg
30179991 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD299920100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 140924-50-1
Molekylær formel C48H54N6O4
Molekylvægt (g/mol) 778.98
Synonym 1,4-Bis(9-O-dihydroquininyl)phthalazine, 1,4-Bis(9-O-dihydroquinyl)phthalazine, 1,4-Bis(dihydroquinine)phthalazine, (8alpha,9R)-(8' 'alpha,9' 'R)-9,9' '-[1,4-Phthalazinediylbis(oxy)]bis[10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan];
SMIL CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H]([C@@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (DHQ)2PHAL
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
Formel vægt 778.4207
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.