Få mere at vide
DHPMA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DHPMA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 237.0671 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |