missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DHPMA, TRC

Artikelnummer. 30134323
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134323 500 mg
30136309 250 mg
30004179 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD965260500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23255-15-4
Molekylær formel C8H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 237.27
Synonym N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine
IUPAC navn N-acetyl-S-(2,3-dihydroxypropyl)cysteine
SMIL CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DHPMA
InChI formel InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14)
Mængde 500 mg
Formel vægt 237.0671
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.