missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ DHEA ELISA Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18250464 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
18250464 1 sæt
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18250464

Brand: Novus Biologicals™ NBP261256

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results.

  • The Non-species specific DHEA ELISA Kit (Colorimetric) measures non-species specific DHEA in culture supernatants, plasma, serum, saliva, and urine from any species.
  • Standard Curve Range: 12.21 - 50,000 pg/mL
  • Sensitivity: 2.9 pg/mL
  • Assay Type: Competitive ELISA
  • Inter-Assay: Mean 7.9%
  • Intra-Assay : Mean 4.8%
  • Spike Recovery:
    • Tissue Culture Media - 95.2%
    • Human Saliva - 109.8%
    • Human Urine - 108.4%
    • Human Serum - 98.5%
    • Human Heparin Plasma - 100.4%
  • Sample Volume: 100 μL
  • Components:
    • Antibody
    • Assay buffer
    • Conjugate
    • GxR IgG Microtiter plate
    • pNpp Substrate
    • Standard
    • Stop solution
    • Wash buffer concentrate
  • This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 1 sæt
Opbevaringskrav Store at 4°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.